主要文件
Z800058
Hellma® cuvettes, demountable cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.5 ± 0.010 mm, chamber volume 130 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
製造商/商標名
Hellma (106-QS)
參數
200-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度
45 mm × 12.5 mm
小室體積
130 μL
路徑長度
0.5 ± 0.010 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
cells with detachable windows, rectangular cells
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)