Y0000284
丙酸氟替卡松
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
(6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid S-(fluoromethyl) ester
About This Item
推荐产品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
fluticasone
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
InChI 密鑰
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
基因資訊
human ... NR3C1(2908)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Endocrine system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3