Merck
T5536
Supelco
睾酮-d3 溶液
100 μg/mL in 1,2-dimethoxyethane, analytical standard, for drug analysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard, for drug analysis
品質等級
drug control
Home Office Schedule 4.2
濃度
100 μg/mL in 1,2-dimethoxyethane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C1([H])C[C@]2([H])[C@@]3([H])CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@]3([H])CC[C@@]2(C)[C@]1([H])O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D
InChI 密鑰
MUMGGOZAMZWBJJ-HZRGXLBSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
41.0 °F - closed cup
閃點(°C)
5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)