Merck
PHR1931
Supelco
碘海醇
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
5-[N-(2,3-二羟丙基)乙酰氨基]-2,4,6-三碘-N,N′-双(2,3-二羟丙基)异邻苯二甲酰亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H26I3N3O9
CAS号:
分子量:
821.14
Beilstein:
2406632
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. I0320800
traceable to USP 1344600
API 家族
iohexol
形狀
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
IC1=C(C(NCC(O)CO)=O)C(I)=C(C(NCC(CO)O)=O)C(I)=C1N(CC(CO)O)C(C)=O
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
InChI 密鑰
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告(CoA)示例,请在下框中输入LRAB0957 。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)