PHR1903
西酞普兰相关化合物D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
Citalopram Related Compound D, 1-(4-Fluorophenyl)-1-(3-methylaminopropyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)-1-(3-methylamino)propyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrochloride
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1134277
API 家族
citalopram
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)C2(OCc3c2ccc(c3)C#N)CCCNC.Br
InChI
1S/C19H19FN2O.BrH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
InChI 密鑰
DJCAYVHVPUEMQJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3