PHR1583
醋酸甲地孕酮
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
醋酸甲地孕酮, 17α-乙酰氧基-6-甲基孕甾-4,6-二烯-3,20-二酮, 17α-羟基-6-甲基-6-去氢孕酮 17-乙酸酯, 17α-羟基-6-甲基孕甾-4,6-二烯-3,20-二酮 17-乙酸酯, 甲地孕酮 17-乙酸酯
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 223
traceable to Ph. Eur. Y0001514
traceable to USP 1379106
API 家族
megesterol
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
InChI 密鑰
RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
基因資訊
human ... PGR(5241)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
腳註
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3