Merck
PHR1475
Supelco
肌苷酸二钠
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
肌苷-5′-单磷酸 二钠盐 水合物, 5 & # 8242;-肌苷酸 二钠盐 水合物, 5′-IMP-Na2, I-5′-P, IMP, 肌苷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11N4O8PNa2 · xH2O
分子量:
392.17 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1222002
API 家族
disodium inosinate
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H13N4O8P.2Na.H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
KQCIGEIXDXQSGM-MSQVLRTGSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。肌苷酸二钠是肌苷酸的二钠盐,属于嘌呤-5′-核苷酸类。它在食品中通常用作提供鲜味的增味剂。
應用
肌苷酸二钠可用作药物参考标准品,用于通过分光光度法和色谱法测定原料和食物产品中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
肌苷一磷酸或肌苷酸是次黄嘌呤的核糖核苷酸,是嘌呤合成过程中形成的第一个核苷酸。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
本认证参考材料是根据国际标准化组织指南17034和国际标准化组织/国际电工委员会17025生产和认证的。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAA3023。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Development of purity reference material of disodium inosinate [J]
GAO YH, et al.
China Measurement and Testing, 6 (2009)
Taste perception and Integration
Flavor, 101-119 (2016)
Simultaneous UV-Spectrophotometric Determination of disodium 5?-inosinate and Disodium 5?-guanylate in tasty flavourings with calibration by the method of Principal Component Regression [J]
Shan YE
Physical Testing and Chemical Analysis Part B:Chemical Analysis, 7 (2010)
Determination of IMP and GMP in Flavor Nucleotides by HPLC [J]
LI YJ, et al.
Chinese Journal of Experimental Medical Formulae, 7 (2012)
Bochuan Teng et al.
Current biology : CB, 29(21), 3647-3656 (2019-09-24)
The sense of taste allows animals to sample chemicals in the environment prior to ingestion. Of the five basic tastes, sour, the taste of acids, had remained among the most mysterious. Acids are detected by type III taste receptor cells