Merck
PHR1276
Supelco
烟酸(维生素PP)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
烟酸, 3-吡啶甲酸, 吡啶-3-羧酸, 尼亚生, 抗糙皮病因子, 维生素 B3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5NO2
CAS号:
分子量:
123.11
Beilstein:
109591
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. N0700000
traceable to USP 1461003
API 家族
nicotinic acid
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
236-239 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI 密鑰
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。烟酸(烟酸)通常用作膳食补充剂,其缺乏会引起糙皮病。它参与了酶促反应中必不可少的辅酶(如NAD和NADP)的合成。
作为降脂剂,它有助于预防冠心病、颈动脉疾病和其他动脉粥样硬化性血管疾病。
應用
烟酸可用作二级药物标准品,用于通过分光光度技术和反相高效液相色谱技术定量测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
本有证标准物质 (CRM) 按照 ISO 17034 ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
腳註
要查看该材料的检验报告示例,请在下面的插槽中输入 LRAB7604。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
379.4 °F - closed cup
閃點(°C)
193 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Stabilities of dobutamine, dopamine, nitroglycerin and sodium nitroprusside in disposable plastic syringes.
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics null
The Vitamin Cure: Clinically Proven Remedies to Prevent and Treat 75 Chronic Diseases and Conditions (2018)
Simultaneous determination of lovastatin and niacin in tablet by first and third derivative spectrophotometry and H-point standard addition methods
Kazemipour M, et al.
Research in Pharmaceutical Sciences, 7(2), 95-95 (2012)
Development and Validation of RP-HPLC Method for the Estimation of Rosuvastatin Calcium and Niacin in Combined Tablet Dosage Form
MSN, et al.
International Journal of Pharma Research & Review, 4(6), 44-50 (2015)
Lucia Marcocci et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(5) (2019-05-15)
Vitamin E nicotinate (tocopherol nicotinate, tocopheryl nicotinate; TN) is an ester of two vitamins, tocopherol (vitamin E) and niacin (vitamin B3), in which niacin is linked to the hydroxyl group of active vitamin E. This vitamin E ester can be
商品
Pyridoxine hydrochloride, ≥98% (HPLC); Nicotinamide, ≥98.5% (HPLC); Thiamine hydrochloride, reagent grade, ≥99% (HPLC); Biotin, ≥99.0% (T); Folic acid, analytical standard; Cyanocobalamin (B12), analytical standard; Riboflavin (B2), analytical standard
Pyridoxine hydrochloride, ≥98% (HPLC); Nicotinamide, ≥98.5% (HPLC); Thiamine hydrochloride, reagent grade, ≥99% (HPLC); Biotin, ≥99.0% (T); Folic acid, analytical standard; Cyanocobalamin (B12), analytical standard; Riboflavin (B2), analytical standard
实验方案
Separation of Pyridoxine; Nicotinamide; Nicotinic acid; Folic acid; (−)-Riboflavin, meets USP testing specifications; L-Ascorbic acid