Key Documents
1686411
USP
葫芦巴碱
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
葫芦巴碱 一水合物, 1-甲基吡啶-3-甲酸内盐 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7NO2 · H2O
CAS号:
分子量:
155.15
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
trigonella
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
WWNNZCOKKKDOPX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3