certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. A0349000
traceable to USP 1012939
API 家族
allantoin
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
230 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
InChI 密鑰
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
尿囊素,哺乳动物中嘌呤的最终代谢产物,是强极性的两性物质。因其可促进细胞增殖和伤口愈合,尿囊素主要用于保护皮肤。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
尿囊素(Allantoin)可用作药物标准品,用于通过色谱技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
通过尿酸途径的嘌呤代谢物。尿酸也可与自由基反应生成尿囊素,因此尿囊素可作为氧化应激反应的有效生物标记。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告(CoA)示例,请在下框中输入LRAA1468。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Simultaneous quantification of allantoin and steroidal saponins in yam (Dioscorea spp.) powders
Maksimovic K, et al.
Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, 13(7), 100200-100200 (2019)
Simultaneous determination of allantoin and glycolic acid in snail mucus and cosmetic creams with high performance liquid chromatography and ultraviolet detection
El Mubarak MAS, et al.
Journal of Chromatography A, 1322, 49-53 (2013)
Quantification of allantoin in various Zea mays L. hybrids by RP-HPLC with UV detection
Maksimovic K, et al.
Pharmazie, 59(7), 524-527 (2004)
A V Shestopalov et al.
Izvestiia Akademii nauk. Seriia biologicheskaia, (5)(5), 541-545 (2006-11-08)
A historical review of allantoin research is presented. An increased allantoin level in the trophoblast and serum of pregnant women has been demonstrated. Allantoin concentration decreased in placental tissues and increased in the serum in developing placental insufficiency.
Allantoin degradation by Saccharomyces cerevisiae--a model system for gene regulation and metabolic integration.
T G Cooper
Advances in enzymology and related areas of molecular biology, 56, 91-139 (1984-01-01)