主要文件
PHR1222
Supelco
醋酸氯己定
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
氯己定 二乙酸盐, 双乙酸氯己定
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H30Cl2N10 · 2C2H4O2
CAS号:
分子量:
625.55
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 68
traceable to Ph. Eur. C1520000
traceable to USP 1111103
API 家族
chlorhexidine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)N\C(=N\C(=NCCCCCCN=C(N)\N=C(\Nc2ccc(cc2)Cl)/N)N)\N.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
醋酸氯己定可用作药物标准品,用于通过各种色谱技术测定药物制剂中的分析物。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB3716。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
標靶器官
Liver,Teeth
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
HPLC determination of chlorhexidine acetate and tinidazole in KouS hu solution [J]
Meidi Y and Weigang F
Chinese Journal of Hospital Pharmacy, 2(1-2), 13-24 (1999)
Formulation development and in vivo evaluation of a novel bioadhesive lozenge containing a synergistic combination of antifungal agents
Codd JE and Deasy PB
International Journal of Pharmaceutics, 173(1-2), 13-24 (1998)
Automated chromatographic determination of chlorhexidine in pharmaceutical preparations
Bailey F, et al.
Journal of Chromatography A, 109(2), 305-312 (1975)
Synthesis, characterization and antibacterial properties of dihydroxy quaternary ammonium salts with long chain alkyl bromides.
Liu WS, Wang CH, Sun JF, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 85(1), 91-97 (2014)
Manikandan Ekambaram et al.
Journal of dentistry, 42(6), 709-719 (2014-04-16)
To examine the effect of adjunctive application of chlorhexidine (CHX) and ethanol-wet bonding (EWB) on bond durability and nanoleakage of hydrophobic adhesive to sound (SD) and caries-affected dentine (CAD). Dentine surfaces of molars were etched after caries removal and randomly