Merck
M2780
Sigma-Aldrich
L-薄荷醇
ReagentPlus®, 99%
别名:
(-)-薄荷醇, (1R,2S,5R)-2-异丙基-5-甲基环己醇, 5-甲基-2-异丙基环己醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20O
CAS号:
分子量:
156.27
Beilstein:
1902293
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
生物源
synthetic (organic)
品質等級
蒸汽壓力
0.8 mmHg ( 20 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −50°, c = 10 in 95% ethanol
光學純度
ee: 99% (GLC)
bp
212 °C (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
溶解度
water: 20 mg/mL, clear, colorless
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI 密鑰
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
(1R,2S,5R)-(-)-薄荷醇是一种单萜。
應用
(1R,2S,5R)-(-)-薄荷醇可以用于以下合成:
  • 手性对映纯 2-(1-羟烷基)吡啶,可以反应生成C3-对称三脚架配体
  • 甲基偶磷二氯化物, 一种手性衍生剂,通过 31P NMR光谱,用来确定手性二醇类或二氨
  • (2R,4S)-2,3,4,5-四羟基-2-(-)-甲氧基-2-甲基-4-苯基吡喃酮-[3,2-c]-苯并吡喃-5-酮,一种中间体用来制备华法林类似物
它可用作手性辅助,在合成(-)-horsfiline过程诱导手性。
制备用于手性插烯 Darzens 和 Reformatsky 反应的试剂。用于酸的拆分以及立体控制合成的重要手性助剂。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A new 31P NMR method for the enantiomeric excess determination of diols and secondary diamines with C 2 symmetry.
Brunel JM and Faure B.
Tetrahedron Asymmetry, 6(9), 2353-2356 (1995)
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4397-4397 (1987)
Fieser, M.
Reagents for Organic Synthesis, 16, 203-203 (1992)
Marei GI, et al.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 103(1), 56-61 (2012)
Oxindole alkaloids. A novel non-biomimetic entry to (-)-Horsfiline.
Palmisano G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(1), 1-4 (1996)