主要文件
ERMEF318K
瓦斯油(高含量溶剂黄124)
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
petroleum
形式
matrix material
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>132.8 °F
閃點(°C)
> 56 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)