Merck
ERMEB075C
ERM®, certified reference material
别名:
Copper
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cu
CAS号:
分子量:
63.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
電阻係數
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
matrix material
SMILES 字串
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI 密鑰
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Certified for the element content in electrolytic copper.
ERM-EB075C_cert
ERM-EB075_report
ERM-EB075_origin
分析報告
For more information please see:
ERMEB075C
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
象形圖
FlameEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)