主要文件
93159
Supelco
阳离子混标2,离子色谱分析
TraceCERT®, ≤0.1% in nitric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
成份
Ba, 100 mg/L
Ca, 100 mg/L
K, 100 mg/L
Li, 100 mg/L
Mg, 100 mg/L
Mn, 100 mg/L
Na, 100 mg/L
NH4, 100 mg/L
Sr, 100 mg/L
濃度
≤0.1% in nitric acid
技術
ion chromatography: suitable
應用
environmental
food and beverages
形式
multi-component solution
聯結
访问 IC离子色谱 汇总页面 了解更多
分析報告
为制备这种CRM,仅可使用最高纯度的材料。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)