主要文件
ERMBF416C
玉米 GMO 标准品 MON 863
1% GMO, for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
别名:
GMO 玉米粉标准品 MON 863
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
產品線
BioChemika
品質
for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
製造商/商標名
JRC
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
ERMBF416C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)