產品線
BioChemika
品質
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
成份
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 0.1%
製造商/商標名
JRC
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
ERMBF417B
ERMBF417B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3