主要文件
ARK2140
SAFC
角鲨烯
redistilled, from animal
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H50
CAS号:
分子量:
410.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116011
生物源
animal
品質等級
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)\C(=C\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)\C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI 密鑰
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)