化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
運動黏度
22.9 cSt(20 °C)
bp
335 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point >200 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)\C(=C\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)\C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI 密鑰
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.854 - 0.856
过氧化值: ≤ 5
鉴别(IR):符合检验
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.854 - 0.856
过氧化值: ≤ 5
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2