Merck
96145
Supelco
叶绿素a
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C55H72MgN4O5
CAS号:
分子量:
893.49
Beilstein:
3586237
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
InChI 密鑰
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
叶绿素 a 属于与镁结合的卟啉类。它是含氧光合色素叶绿素的主要形式之一,可将可见光区域蓝色和红色部分的光能转化为化学能。
應用
已有研究描述了天然捕光色素蛋白复合体IIb(LHCIIb)的收集方法。
本分析标准品还可作以下用途:
  • 基于傅立叶变换红外(FTIR)光谱定量分析五个个品牌绿茶样品中的叶绿素(a & b)和脱镁叶绿素(a & b)
  • 建立高效液相色谱-二极管阵列检测-质谱(HPLC-DAD-MS),用于分离和测定蒲公英样品中的叶绿素及其衍生物
  • 在高效薄层色谱(HPTLC)分离后通过紫外-可见分光光度法对 14 份膳食补充剂样品中的叶绿素、降解产物、类胡萝卜素和叶绿素进行定量分析
  • 评估压力、温度、CO2 流速和极性助溶剂对用于食品加工的微藻中类胡萝卜素和叶绿素超临界萃取(SFE)的影响
  • 通过两种紫外-可见分光光度法同时测量草莓、杏和覆盆子果实样品中的叶绿素(a & b)和类胡萝卜素(β-胡萝卜素和番茄红素)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Photobiology: The Science of Life and Light (2007)
Yuanyuan Li et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 139, 109941-109941 (2021-01-30)
Chlorophyll can be obtained from a variety of green vegetables. In this study, chlorophyll-rich spinach (Spinacia oleracea L.) extracts were subjected to early-life and adult-life gastrointestinal digestion and colonic fermentation in a murine model in vitro to investigate the biological