Key Documents
94448
Sigma-Aldrich
革兰氏结晶紫 溶液
for microscopy
别名:
碱性紫3;龙胆紫;六甲基副玫瑰苯胺;甲基紫10B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
MA.02
等級
for microscopy
品質等級
產品線
BioChemika
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
microbe id | staining: suitable
顏色
purple to very dark purple
密度
0.981 g/mL at 20 °C
εmax
33.8 at 585-595 nm in water
適合性
suitable for microscopy
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
一般說明
革兰氏结晶紫溶液,也称为龙胆紫或六甲基副玫瑰苯胺,是一种基本、阳离子、嗜酸性氨基芳甲烷染料。它是六-N-甲基化的三氨基三苯甲烷,具有中等大小的亲脂性阳离子和轻微非平面的共轭体系。在细菌学中,它用作革兰氏染色的主要染料,以区分革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。众所周知,它具有抗菌和抗真菌的特性。
應用
  • 结晶 紫常用于革兰氏染色及其变体、 染色淀粉样物质、细菌成分和维管植物组织。
  • 它用于环氧树脂切片的多色染色、 培养神经元的活性染色以及分析减数分裂结构的 共聚焦光学切片。
  • 它还被用于细胞内细菌、微孢子虫孢子和细胞学涂片的 吖啶橙-结晶紫染色。
生化/生理作用
该 结晶紫的抗菌作用来源于自由基的产生 和未电离染料-细菌复合物的形成。它还抑制 细菌蛋白质的合成和细胞壁的形成, 对革兰氏阳性菌尤其有效。
原則
结晶 紫是革兰氏染色的主要染色剂。它渗透到 革兰氏阳性细菌富含肽聚糖的细胞壁中, 并与革兰氏碘形成复合物,这些复合物被截留,即使在脱色后 也保持紫色。因此,革兰氏阳性细菌可以与 革兰氏阴性细菌区分开来,后者的肽聚糖层较薄, 不能保留结晶紫。
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
93.2 °F
閃點(°C)
34 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Mantas Šilkūnas et al.
The Journal of membrane biology, 249(5), 611-621 (2016-04-06)
In this study, the role of the cell plasma membrane as a barrier in the mechanism of the cytotoxicity of nitrogen-containing bisphosphonates and menadione was studied, and the possibility of increasing the efficiency of bisphosphonates and menadione (vitamin K
Oihana Gordobil et al.
International journal of biological macromolecules, 135, 353-361 (2019-05-28)
Kraft lignin is a polyphenolic compound generated as a by-product from the kraft pulping process in large quantities annually worldwide. In addition to its commercial availability, its structural features make it worth to be considered in the pharmaceutical area. The
商品
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
来自Sigma-Aldrich.com的一篇关于产气荚膜梭菌的作用及其检测、鉴定和分化的文章
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com
On the Trail of Campylobacter
查看所有结果