Merck
91019
Millipore
Schaedler琼脂
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
别名:
Schaedler厌氧琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
agar, 15.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 5.67 g/L
L-cystine, 0.40 g/L
dextrose, 5.83 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 0.83 g/L
hemin, 0.010 g/L
papaic digest of soyabean meal, 1.0 g/L
proteose peptone, 5.0 g/L
sodium chloride, 1.67 g/L
tris hydroxymethyl aminomethane, 3.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
最終pH值
7.6±0.2 (25 °C)
應用
clinical testing
food and beverages
microbiology
適合性
anaerobic bacteria
nonselective for bacteria (General Media)
應用
Schaedler琼脂用于鉴定列举胃肠道中各种需氧和厌氧细菌。
準備報告
称取43.41g悬浮于950mL蒸馏水中。在频繁搅拌的同时加热至沸腾以完全溶解所有成分。15 lbs压力(121°C)下高压蒸汽灭菌15分钟。冷却,如有需要添加5%无菌脱纤维血。混匀并分装。培养基应避免过热和光氧化,以免妨碍细菌生长。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)