Merck
90733
Supelco
槲皮素 3-葡糖苷酸
analytical standard
别名:
3,3',4'5,7-五羟基黄酮 3-葡糖苷酸, 槲皮素 3- O -β- D -葡糖苷酸, 槲皮素-3-葡糖醛酸甙, 米克列宁, 米氏菌素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H18O13
CAS号:
分子量:
478.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥90.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤15.0% water
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O13/c22-7-4-10(25)12-11(5-7)32-17(6-1-2-8(23)9(24)3-6)18(13(12)26)33-21-16(29)14(27)15(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14-16,19,21-25,27-29H,(H,30,31)/t14-,15-,16+,19-,21+/m0/s1
InChI 密鑰
DUBCCGAQYVUYEU-ZUGPOPFOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
槲皮素3-葡萄糖醛酸苷是一种饮食性黄酮类化合物,可以从青豆中分离出来。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Absorption of quercetin-3-glucoside and quercetin-4?-glucoside in the rat small intestine: the role of lactase phlorizin hydrolase and the sodium-dependent glucose transporter
Day.JA, et al.
Biochemical Pharmacology, 65, 1199-1206 (2003)
UV-induced biosynthesis of quercetin 3-O-?-D-glucuronide in dill cell cultures
Mohle B, et al.
Phytochemistry, 24, 465-467 (1985)