Merck
906700
Sigma-Aldrich
高氯酸钠
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98.0%
别名:
高氯酸钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaClO4
CAS号:
分子量:
122.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
化驗:
≥98.0%
等級:
ACS reagent
形狀:
powder
等級
ACS reagent
產品線
Redi-Dri
化驗
≥98.0%
形狀
powder
pH值
6-8 (25 °C, 5% in water)
mp
468 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES 字串
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Redi-Dri是创新的包装产品线,通过增加额外的包装工序避免材料结块麻烦,无需添加化学添加剂、抗结块剂或疏水性物质。Redi-Dri提供更方便和安全的产品处理方法。
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)