Merck
56581
Supelco
高氯酸钠 一水合物
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaClO4 · H2O
CAS号:
分子量:
140.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NB.21
化驗
99.0-101.0% (T)
形狀
solid
製造商/商標名
LiChropur
技術
HPLC: suitable
pH值
4.5-8.0
溶解度
H2O: 5%, clear, colorless
&lambda ;
10 % in water
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 240 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES 字串
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
高氯酸钠一水合物和乙腈可在以下过程中用作流动相:
  • 使用离子交换高效液相色谱法(HPLC)测定药物制剂中的乌洛托品、扁桃酸乌洛托品和马尿酸乌洛托品。
  • 用于测定药物剂型中依托考昔的溶出度和含量测定的RP-HPLC法的开发与验证。
  • HPLC法测定人血浆中硝酸盐和亚硝酸盐。
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
Determination of nitrate and nitrite by high-performance liquid chromatography in human plasma
Jedlickova V, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 780(1), 193-197 (2002)