Merck
89747
Millipore
Tinsdale 琼脂基础
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
agar, 15 g/L
L-cystine, 0.24 g/L
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium thiosulfate, 0.43 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
應用
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
適合性
selective and differential for Corynebacterium spp.
應用
Tinsdale琼脂被用于白喉棒状杆菌的初步分离和鉴定。
该培养基可区分白喉棒状杆菌和在上呼吸道中的类白喉菌。这是因为白喉棒状杆菌能够产生灰黑色菌落并且周围有棕色/黑色环,而类白喉菌不具备这种能力。黑色环来自于胱氨酸和硫代硫酸钠与亚碲酸盐相互作用而生成的H2S。
準備報告
将40.7g琼脂基悬浮于1000ml蒸馏水中。煮沸并完全溶解。不可高压灭菌。使其冷却至50°C并无菌加入1单位(A+B部分)Tinsdale补剂的内含物(货号 73831)。充分混匀并倾倒至无菌培养皿中。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)