Merck
73831
Millipore
Tinsdale 添加剂
suitable for microbiology
别名:
Diphtheria Virulence 添加剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌
sterile
品質等級
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Corynebacterium spp.
成分
(每瓶足够用于 1000mL 培养基)
Tinsdale 添加剂 A 部分 (Fluka® 74933):马血清 100mL
Tinsdale 添加剂 B 部分 (Fluka 66784):亚碲酸钾(用 30mL 水稀释之后为 1%)1mL
分析報告
Tinsdale 添加剂与 Tinsdale 琼脂基础一起用于初步分离和鉴别 Corynebacterium diptheriae
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)