主要文件
87576
Supelco
根据美国药典的色度标准溶液
analytical standard, set of 20 × 2 mL (20 standard solution)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
agency
according to USP
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
set of 20 × 2 mL (20 standard solution)
應用
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
形式
multi-component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
试剂盒包括一套二十种匹配液(从字母A到T按顺序识别),由氯化钴、氯化铁和硫酸铜的比色溶液(CS)配制而成。它们根据美国药曲(USP)第631章“呈色与消色”′中规定的比色溶液体积生成。溶液中的金属浓度通过ICP-OES进行验证。
應用
它们在溶液的评估、校准和/或质量控制中用作颜色参考标准。
特點和優勢
  • 即用型溶液
  • 根据美国药典(USP)的规定制备和鉴定
  • 以2mL防拆安瓿形式提供
  • 标签上注明的有效期和有限保质期
  • 随附详细的分析证书,有助打造有效的质量管理体系
成分
根据USP,这是一组以下颜色的参考溶液:
  • 颜色参考溶液A - 2mL安瓿
  • 颜色参比溶液B - 2mL安瓿
  • 颜色参比溶液C - 2mL安瓿
  • 颜色参考溶液D - 2mL安瓿
  • 颜色参比溶液E - 2mL安瓿
  • 颜色参考溶液F - 2mL安瓿
  • 颜色参比溶液G - 2mL安瓿
  • 颜色参考溶液H - 2mL安瓿
  • 颜色参考溶液I - 2mL安瓿
  • 颜色参考溶液J - 2mL安瓿
  • 颜色参考溶液K - 2mL安瓿
  • 颜色参考溶液L - 2mL安瓿
  • 颜色参比溶液M - 2mL安瓿
  • 颜色参考溶液N - 2mL安瓿
  • 颜色参考溶液O - 2mL安瓿
  • 颜色参考溶液P - 2mL安瓿
  • 颜色参考溶液Q - 2mL安瓿
  • 颜色参考溶液R - 2mL安瓿
  • 颜色参考溶液S - 2mL安瓿
  • 颜色参考溶液T - 2mL安瓿
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)