主要文件
1.00267
Supelco
标准比色液Y
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (Y1-Y7), Certipur®
别名:
黄色校准溶液(Y1 至 Y7),符合Ph.Eur.Method 1。
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
agency
according to Ph. Eur. color intensity testing Y1-Y7
產品線
Certipur®
應用
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
形式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
试剂盒包括一套含七种黄色参比溶液(reference solution)的比色管(从Y1到Y7标序)和3个空白的样品比色管。根据欧洲药典(European Pharmacopoeia)第2.2.2章′液体的着色度′,该溶液由三氯化铁和二氯化钴等两种基准金属盐溶液(primary solution)配制而成。
應用
颜色标准液用于作为校准和/或质量控制标准品,按照欧洲药典方法(Ph.Eur.Method 1)测定溶液的着色程度。
特點和優勢
  • 即用型溶液
  • 根据欧洲药典的规定制备和质检
  • 长期稳定,3年保质期
  • 随附详细的分析证书(CoA),以便有效纳入质量管理体系
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects