等級
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
品質等級
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +10.5±0.5°, neat
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
品質
LiChropur™
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.513 (lit.)
n20/D 1.513
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
1.046 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup