蒸汽密度
3.9 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥96.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.409
n20/D 1.412 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
包裝
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
82.4 °F - closed cup
閃點(°C)
28 °C - closed cup
其他客户在看
实验方案
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde