化驗
97%
折射率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
110-112 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 与酚类进行酸催化缩合反应合成的双酚衍生物。
- 在还原条件下与苯胺进行钯催化反应合成的2-乙基-3-甲基-1H-吲哚。
- 以柠檬酸为催化剂,与 邻苯二胺进行缩合反应合成的2-乙基-3-甲基喹喔啉。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
66.2 °F - open cup
閃點(°C)
19 °C - open cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde