化驗
≥95% (HPCE)
光學純度
enantiomeric ratio: ≥97%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
≥65.0% (enzymatic)
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[P](=O)(OC(CO)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C3H7O7P/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI 密鑰
GXIURPTVHJPJLF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3