About This Item
线性分子式:
C8D4H7O2N.HCl
CAS号:
分子量:
193.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
推荐产品
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥96.5% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
248-250 °C (lit.)
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
形式
neat
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
InChI 密鑰
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
多巴胺-1,1,2,2-d4盐酸盐可用作在线固相萃取-高效液相色谱-串联质谱法(XLC-MS/MS)分析生物样品中多巴胺的分析标准品。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
分析報告
LC-MS鉴定符合
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Automated mass spectrometric analysis of urinary free catecholamines using on-line solid phase extraction.
De Jong WH, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 878(19), 1506- 1512 (2010)