Merck
70072
Sigma-Aldrich
乙二胺四乙酸 三钾盐 二水合物
puriss. p.a., ≥99.0% (KT)
别名:
EDTA 三钾盐, 乙二胺四乙酸三钾 二水合物, 依地酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(KOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS号:
分子量:
442.54
Beilstein:
6762497
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
puriss. p.a.
品質等級
化驗
≥99.0% (KT)
形狀
solid
mp
182 °C (dec.) (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤20 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES 字串
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI 密鑰
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于消除因痕量重金属引起的对酶催化反应的抑制
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Justin P Dassie et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(11), 1910-1922 (2014-06-24)
Cell-targeted therapies (smart drugs), which selectively control cancer cell progression with limited toxicity to normal cells, have been developed to effectively treat some cancers. However, many cancers such as metastatic prostate cancer (PC) have yet to be treated with current