Merck
03660
Sigma-Aldrich
乙二胺四乙酸 二钾盐 二水合物
puriss. p.a., ≥99.0% (KT)
别名:
EDTA 二钾盐, 乙二胺四乙酸二钾盐 二水合物, 乙二胺四乙酸钾, 依地酸, 四乙酸二氨基乙烯 二钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH2(KOOCCH2)NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS号:
分子量:
404.45
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.21
等級
puriss. p.a.
品質等級
化驗
≥99.0% (KT)
pH值
4-5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙二胺四乙酸二钠二水合物(K2EDTA)是众所周知的螯合剂,在化学合成、分析化学和生物化学中有多种用途。 在化学合成中,K2EDTA常用于从溶液中去除金属杂质,或作为络合剂来控制金属离子的反应活性。它可用于螯合或络合钙、镁、铁和铜等金属离子,有助于防止不需要的副反应。
應用
乙二胺四乙酸二钾盐二水合物(K2EDTA)可用作:
  • 使用HPLC分离UV过滤器中的流动相改性剂。
  • 螯合剂比色法测定痕量铍化合物。
用于消除因痕量重金属引起的对酶催化反应的抑制
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Onsite direct-read system for semi-quantitative detection of traces of beryllium on surfaces
Tekleab TM, et al.
Journal of Environmental Monitoring, 8(6), 625-629 (2006)
Determination of sixteen UV filters in suncare formulations by high-performance liquid chromatography.
Schakel DJ, et al.
Journal of Chromatography A, 1049(1-2), 127-130 (2004)
Lisa K Philp et al.
PloS one, 10(2), e0117494-e0117494 (2015-02-07)
High saturated fat (HF-S) diets increase intramyocellular lipid, an effect ameliorated by omega-3 fatty acids in vitro and in vivo, though little is known about sex- and muscle fiber type-specific effects. We compared effects of standard chow, HF-S, and 7.5%