Merck
68982
Supelco
2-辛炔酸甲酯
analytical standard
别名:
Methyl heptine carbonate, NSC 72098
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4C≡CCO2CH3
CAS号:
分子量:
154.21
Beilstein:
1756887
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446-1.448
bp
217-220 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C9H14O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)