Merck
67302
Supelco
聚苯乙烯
analytical standard, for GPC, 4,000
别名:
PS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
for GPC
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~4020
Mp ~4120
Mw ~4220
Mw/Mn ~1.05
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚苯乙烯是一种合成型热塑性塑料,因其低成本、刚性和良好的可加工性等特性而具有广泛的应用。增韧的聚苯乙烯可在家用模塑件中得到应用。与丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)结合,可用于冷冻机和冷冻柜的真空成型内部。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Davis.A and Sims D
Weathering of Polymers (1983)