Merck
330345
Supelco
聚苯乙烯
analytical standard, for GPC, 50,000
别名:
PS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
for GPC
品質等級
形狀
powder
分子量
average Mw 50,000 (Typical)
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
形式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚苯乙烯(用于GPC,50,000)是合成热塑性塑料之一,由于其具有低成本,刚性,低比重,高耐化学性,机械柔韧性,生物相容性和良好的可加工性等特征,因此具有多种用途。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Weathering of Polymers (1983)