主要文件
573663
Supelco
Dowex G26 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-30 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
产品名称
Dowex G26 氢型, hydrogen form
品質等級
形狀
beads
交聯
10 % cross-linked
參數
150 °C max. temp.
濕度
45-52%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
sulfonic acid functional group
直徑
22-25 mesh
600-700 μm
工作pH值
0-14
容量
2.0 meq/mL by wetted bed volume
密度
1.22 g/mL (lit.)
體積密度
800 g/L (22.2 kg/cuft)
分離技術
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于化学加工和矿业的强酸性阳离子交换树脂。该树脂不符合美国食品药品管理局食品添加剂法规 21 CFR 173.25。
法律資訊
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)