主要文件
D2572
Sigma-Aldrich
Dowex MB 混合离子交换树脂
别名:
AmberLite MB
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
47101511
NACRES:
NA.56
形狀
beads
品質等級
技術
ultrafiltration: suitable
基質
Styrene-DVB, gel
基質活性組
functional group
粒徑
<300 μm
pH值
7
官能基
sulfonic acid (with ammonium ion)
儲存溫度
room temp
一般說明
AmberLite MB混合离子交换树脂是一种即用型混合树脂,用于生产无斑点水,其使用强酸阳离子和强碱性阴离子交换树脂的 1:1 当量混合物。
應用
AmberLite MB混合离子交换树脂已被用于清洁纳米颗粒分散体。它还可用于纯化阳离子聚苯乙烯(PS)种子乳胶。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Relating nanoparticle shape and adhesiveness to performance as flotation collectors
Dong X, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 55(36), 9633-9638 (2016)
Choosing mineral flotation collectors from large nanoparticle libraries
Abarca C, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 516, 423-430 (2018)