Merck
50899
Supelco
2-氧代己二酸 单钠盐
analytical standard
别名:
α-酮己二酸 单钠盐, 2-己二酸, 2-氧己二酸 单钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O5
CAS号:
分子量:
160.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O5/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI 密鑰
FGSBNBBHOZHUBO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
TCA循环和赖氨酸生物合成之间的重要代谢物。 对于线粒体代谢物转运蛋白具有意义。
推薦產品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)