Merck
50490
Supelco
乙基磺酸甲酯
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
别名:
乙磺酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5SO3CH3
CAS号:
分子量:
124.16
Beilstein:
1747452
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-7(4,5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
YLJRCXSSKLWCDE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甲基磺酸乙酯属于烷基磺酸酯类,被定义为潜在的遗传毒性杂质(GTI)。
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034进行生产和认证。该CRM可追溯来自NMI的原始材料,如NIST或NMIJ。
NMR定量信息已包括在认证内容中。证书上已给出不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
甲基磺酸乙酯可作为认证标准物质,通过气相色谱技术对药物制剂中的分析物进行定量。
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
182.3 °F
閃點(°C)
83.5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Development and validation of a sensitive method for alkyl sulfonate genotoxic impurities determination in drug substances using gas chromatography coupled to triple quadrupole mass spectrometry
Liu Z, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 168(3), 23-29 (2019)