Merck
49358
Supelco
马喷特罗 盐酸盐
VETRANAL®, analytical standard
别名:
1-(4-氨基-3-氯-5-三氟甲苯基)-2-(1,1-二甲基丙胺基)乙醇 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20ClF3N2O · HCl
CAS号:
分子量:
361.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
化驗
≥98.5% (HPLC)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CCC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H20ClF3N2O.ClH/c1-4-13(2,3)20-7-11(21)8-5-9(14(16,17)18)12(19)10(15)6-8;/h5-6,11,20-21H,4,7,19H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
LWJSGOMCMMDPEN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可用于 Supelco MIP 分子印迹 SPE 小柱标准品。更多信息,请参阅 Supelco 文献 T407075、T706019、T706030 和 T706020。
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)