Merck
44759
Supelco
2-戊醇
analytical standard
别名:
(±)-2-戊醇, 仲戊醇, 甲基丙基甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1718819
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
3 (vs air)
化驗
≥97.0% (GC)
自燃溫度
649 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
9 %
雜質
≤1.0% water
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
密度
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CCCC(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-戊醇是一种仲醇,它是一种挥发性有机化合物(VOC),也是食品和饮料产品中常见的芳香活性成分。
應用
2-戊醇可用作分析标准品,用于通过气相色谱-质谱(GC-MS)联用法测定水果和食品中的分析物。它也可用作分析标准品,用于通过各种色谱技术对酒精饮料中的挥发性分析物进行定量。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
93.2 °F - closed cup
閃點(°C)
34 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Volatile compounds in uninoculated and inoculated table olives with Lactobacillus plantarum (Olea europaea L., cv. Moresca and Kalamata)
Sabatini N, et al.
LWT--Food Science and Technology, 41(10), 2017-2022 (2008)