蒸汽密度
3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
3 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
expl. lim.
10 %
折射率
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
bp
130 °C mmHg (lit.)
溶解度
water: slightly soluble 3.6g/a00g at 30 °C
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
密度
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
108.5 °F - closed cup
閃點(°C)
42.5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
SMB00380-10MG | 4061833052020 |
133051-100ML | 4061838729323 |
133051-2.5L | |
133051-1L | 4061838729330 |
133051-250ML | |
133051-4L | |
133051-5ML |