About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O5
CAS号:
分子量:
284.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
推荐产品
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-15-6-11-14(7-13(15)18)21-8-12(16(11)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
InChI 密鑰
DXYUAIFZCFRPTH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
黄豆黄素是存在于大豆食品中的异黄酮。
應用
黄豆黄素可用作参考标准品,用于通过反相高效液相色谱法(RP-HPLC)测定水解的大豆干提取物中的黄豆黄素。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Development and validation of a RP-HPLC method for quantification of isoflavone aglycones in hydrolyzed soy dry extracts.
CCdI, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 836(1-2), 74-78 (2006)
Estrogenic activity of glycitein, a soy isoflavone
Song T T, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(4), 1607-1610 (1999)