certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L Mg in nitric acid (nominal concentration)
技術
AAS: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
SMILES 字串
[Mg+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI 密鑰
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
應用
采用原子吸收分光光度法 (AAS) 测定海水中镁离子的含量。
分析報告
1 g/L 镁 溶于 2% 的硝酸,由高纯度 Mg(NO3)2,HNO3 和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS 标准品网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Determination of calcium and magnesium in sea-water using a dynamically coated porous graphitic carbon column with a selective metallochromic ligand as a component of the mobile phase
Paull B, et al.
Analytical Communications, 33, 193-196 (1996)