agency
according to ISO 10272-1:2017
品質等級
無菌
sterile
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Campylobacter spp.
一般說明
如 ISO 委员会在 ISO 10272-1:2006 (E) 规范中所建议,将该添加剂推荐用于食物 Campylobacter 菌种的选择性增菌。
應用
for the selective enrichment of Campylobacter species from foods
成分
(每瓶,足够用于 500ml 培养基):
头孢哌酮 10mg
万古霉素 10mg
甲氧苄氨嘧啶 10mg
两性霉素 5mg
头孢哌酮 10mg
万古霉素 10mg
甲氧苄氨嘧啶 10mg
两性霉素 5mg
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
商品
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.