certified reference material
TraceCERT®
產品線
TraceCERT®
分析物化學類別
amino acids, peptides, proteins
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
证书上给出了定量核磁共振法认证的内容,包括不确定性和失效日期。
下载证书网址:http://www.sigma-aldrich.com。
了解我们所有氨基酸认证标准物质(CRM)产品系列
應用
包裝
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门